Abstrichbestecke mit Transportmedium für Viren und Chlamydien
Lieferant: Copan
144C 147C 148C 145C
710-0450EA 63.5 EUR
710-0450 710-0453 710-0454 710-0451
Abstrichbestecke mit Transportmedium für Viren und Chlamydien
Tupfer Transport-Tupfer
Liquid transport medium is contained in a sponge carrier located in the bottom of the tube.
  • Special colours of caps to make differentiation easy
  • Simple insert swab into the tube after collecting sample
  • Swab tip placed in direct contact with the medium soaked sponge
Standards: ISO 13485. ISO 9001:2008
Verpackung: Einzeln verpackt in Aufreißpackungen. 25 Tupfer pro Box, 10x25 Tupfer pro Karton.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904