Alkoholteststreifen für Speichel
Lieferant: SureScreen Diagnostics
720-1245EA 125 EUR
720-1245
Alkoholteststreifen für Speichel
Drogentests
Für den einmaligen Gebrauch, gelegentliche oder beiläufige Alkoholtests. Der Speichelalkoholteststreifen ist eine schnelle, hochempfindliche Methode, um das Vorhandensein von Alkohol im Speichel festzustellen und eine Schätzung der relativen Blutalkoholkonzentration (BAC) bei 0,02% oder mehr zu liefern. Die Erkennung reicht von 0,02% bis 0,30% für die ungefähre relative Blutalkoholkonzentration. Ideal für einmalige Gelegenheiten und perfekt für Kontrollen außerhalb des Standorts.
  • Präzise quantitative Ergebnisse mit Speichel
  • Keine falschen Positivergebnisse
  • Ergebnisse in zwei Minuten
  • Auch zur Verwendung von nicht medizinisch geschultem Personal