VWR®, Bi-metallisches Zeigerthermometer, für Kühlschränke und Gefriergeräte
Lieferant: VWR
VWR®
620-2146EA 17.1 EUR
620-2146
VWR®, Bi-metallisches Zeigerthermometer, für Kühlschränke und Gefriergeräte
Thermometer Analoge Thermometer
Dieses Thermometer mit analoger Anzeige zeigt die Temperaturen von Gefriergeräten und Kühlschränken oder Verderb an.
  • Modell aus Edelstahl steht stabil auf Einlegeböden
  • Doppelskala (°F/°C)
  • Roter Pfeil für einfacheres Ablesen
  • Rundes, schwarzes und modernes Design