Tüpfelplatten
Lieferant: Kartell
631-9143EA 21.2 EUR
631-9143
Tüpfelplatten
Färbeplatten
This PE staining tile has three round depressions of Ø 21 mm.
Tüpfelplatte mit drei Vertiefungen Ø 21×7 mm.
  • Suitable for colorimetric tests
Colour: white
W×D: 28×85 mm.
  • Ideal für colorimetrische Tests
B×L: 28×85 mm
Colour: White