Test tubes with conical winged base, Corning® Gosselin™
Lieferant: Corning
Corning®
GOSSCC21-01EA 266 EUR
GOSSCC21-01 212-5115
Test tubes with conical winged base, Corning® Gosselin™
Röhrchen Reagenzgläser- und Probenröhrchen
Polystyrol, naturfarbig, ohne Kappe, aseptisch.
  • Ideal zur Zentrifugation von Proben
  • Röhrchen mit Kappe sind leckdicht
  • Zentrifugierbar bis 3000 g