Kulturröhrchen mit Schraubverschluss
Lieferant: Brand
113941 113943 113935 113931
391-0035EA 89.6 EUR
391-0035 391-0160 391-0034 391-0033
Kulturröhrchen mit Schraubverschluss
Röhrchen Kulturröhrchen
AR® glass, mit PP Schraubkappe und weißer Elastomerdichtung.
  • Autoklavierbar (+121 °C)
  • Wanddicke 1 mm
  • GL Gewinde