DURAN® Reagenzgläsern mit oder ohne Rand
Lieferant: DWK Life Sciences
212-1108EA 61.2 EUR
212-1108 212-1008 212-1128 212-1106 212-1116 212-1016 212-1114 212-1015 212-1112 212-1012 212-1110 212-1010 212-0381 212-0380 212-1118 212-1018 212-1006 212-1028 212-1126 212-1104 212-1026 212-1004 212-1102 212-1124 212-1024 212-1122 212-1022 212-1120 212-1020
DURAN® Reagenzgläsern mit oder ohne Rand
Röhrchen Reagenzgläser- und Probenröhrchen
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar. Dickwandig, mechanisch besonders widerstandsfähig.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit