Trockenrohre, gerade
Lieferant: Lenz
201-9110EA 8.18 EUR
201-9110
Trockenrohre, gerade
Röhrchen Trockenrohre
DURAN®. Mit einer Kugel und Schlauchanschluss.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit