Schläuche, ISO-VERSINIC®
Lieferant: Saint-Gobain
ISO-VERSINIC®
228-0393EA 547 EUR
228-0393 228-4321 228-1005 228-0389
Schläuche, ISO-VERSINIC®
Schläuche Transferschlauch
Fluorelastomer, schwarz.
  • Außergewöhnliche chemische Beständigkeit gegen Säuren, Oxidationsmittel, aromatische und chlorierte Lösungsmittel, Alkohole und Bleichmittel
  • Flammenbeständig
  • Exzellente Temperaturbeständigkeit
Temperaturbeständigkeit von −20 bis +200 °C (+300 °C Spitzen möglich)
Durchmesser bis 4 mm und 1 mm Wandstärke hat Härte (Shore A): 60
Durchmesser ab 4 mm und 2 mm Wandstärke hat Härte (Shore A): 70
Dichte: 1,9
Toleranzen nach ISO 3302, E2