Schläuche, Silikon, Versilic®
Lieferant: Saint-Gobain
VERN760690-10EA 366 EUR
VERN760690-10 VERN760210-10 VERN760510-10 VERN760720 VERN760420 VERN760220 VERN760440 VERN760810-10 VERN760320 VERN760581-10 VERN760580 VERN760800-10 VERN760350-10 VERN761050 VERN761270 VERN760160 VERN761150 VERN760500-10 VERN761170 VERN760650-10 VERN761190 VERN760570-10 VERN760440-10 VERN760800 VERN760820 VERN760230-10 VERN760730 VERN760630 VERN760410 VERN760330 VERN760770 VERN761100 VERN760110 VERN760430 VERN760210 VERN760570 VERN760010 VERN760230 VERN760590 VERN760220-25 VERN760170 VERN760670-10 VERN760490 VERN760070 VERN761080 VERN760520-10 VERN760420-10 VERN760770-10
Schläuche, Silikon, Versilic®
Silikon, transparent bis durchscheinend, peroxid-vernetzt
  • Gute physikalische Eigenschaften wie Geschmeidigkeit, Elastizität und Flexibilität
  • Lebensmittelecht nach FDA und BgVV
  • Fertigung unter GMP-Bedingungen, ISO 9001 und EN 46002 (CE-Kennzeichnung)
Für Anwendungen im Labor und Medizin, Apotheke, sowie in der Biotechnologie, Fermentation und Pharmaproduktion. Biologisch neutral (USP XXIII Klasse 6).
Temperaturbeständig von -50 bis +200 °C
Härte (Shore A): 62
Dichte: 1,16
Standards: Entspricht der FDA, der französischen und europäischen Richtlinine für Nahrungsmittelkontakt