Rückschlagventile
Lieferant: Brand
229-3311EA 4.8 EUR
229-3311
Rückschlagventile
Ventile Rückschlagventile
HDPE, transparent. Verhindern Rückfluss. Ventilplättchen aus FKM nicht für Überdruck geeignet.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit
  • Mit konischen Enden zur sicheren Schlauchbefestigung