Septen, Chromacol™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Chromacol™
548-0743EA 140 EUR
548-0743
Septen, Chromacol™
Septen
Septen (20 mm) aus hochreinem Silikon/PTFE für die Flüssig-Flüssig-Extraktion und Spurenanalyse. PTFE-Stärke: 0,02 mm; Silikonstärke: 3 mm.