Serum Vials mit Schraubgewinde, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
215-1499EA 577 EUR
215-1499 215-1488 215-1486 215-1497 215-1498 215-1487 215-1505
Serum Vials mit Schraubgewinde, Nalgene®
Vials
PETG, glasklar oder braun eingefärbt. Ideal für diagnostische und biologische Seren, tier- und augenärztliche Pharmaka sowie eine Vielzahl weiterer Anwendungen.
  • Glasklar oder braun, steril oder unsteril erhältlich
  • Eine Vielzahl verschiedener Schraubverschlüsse sind optional erhältlich
  • Hergestellt und abgepackt in mit HEPA-Filtern ausgestatteten Werkräumen
Schraubkappen für Vials: HDPE, farbig. Zum sicheren und dichten Verschluss von Enghals-Fläschen. Unsteril oder steril erhältlich. Unsterile Verschlüsse sind lose verpackt, sterile Verschlüsse sind lose in einer Box mit dreiteiliger Einlage verpackt.