Reinraum-Wischtücher, getränkt, SatPax® 3000
Lieferant: Berkshire
SatPax®
115-0361EA 94.5 EUR
115-0361
Reinraum-Wischtücher, getränkt, SatPax® 3000
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Getränkte Reinraumwischtücher
Die getränkten Wischtücher mit Kantenversiegelung sind ideal für die Reinigung in Produktionsprozessen. Hergestellt aus gewebtem 100% Endlosfilament-Polyester.
  • Kantenversiegelung (breite Heißversiegelung), reduziert Partikelkontamination und Abrieb
  • Reißfest für intensive Reinigungsarbeiten; hohe Saugfähigkeit durch zwei Lagen
  • Getränkte Wischtücher mit 70% Isopropanol und 30% demineralisiertem Wasser in wieder verschließbaren Beuteln
  • Keine Spritzflaschen nötig, übermäßiger Auftrag von Reinigungsmitteln wird verhindert
  • Chargenrückverfolgbarkeit auf jedem Beutel
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 1, ISO 3 bzw. M 1.5 geeignet.
Farbe: Weiß
Verpackung: Gewaschen und verpackt gemäß ISO-Klasse 4 (Klasse 10).
Bitte beachten Die Daten sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die aktuellsten Testergebnisse und Testverfahren sind auf der Hersteller-Website zu finden.
*Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904