Reinraum-Wischtücher, steril, Anticon® Sterile Gold
Lieferant: Contec
Anticon®
115-0439EA 173 EUR
115-0439
Reinraum-Wischtücher, steril, Anticon® Sterile Gold
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Sterile Reinraumwischtücher
100% laufmaschenfreies Interlock-Polyestergewirk mit versiegelten Rändern und höherem Absorptionsvermögen.
  • Steril validiert; ideal für die Verwendung in aseptischen Umgebungen geeignet
  • Versiegelte Ränder, um die Bildung von Partikeln und Fasern zu reduzieren
  • Patentierte Textiltechnologie schafft ein Polyesterwischtuch mit hohem Absorptionsvermögen
  • In einem Reinraum der Klasse 4 gewaschen und verpackt, mit lasergeschnittenen versiegelten Rändern
  • Hohes Absorptionsvermögen reduziert die Anzahl der benötigten Wischtücher
  • Eignen sich ideal zum Wischen und zum Aufsaugen von Verschüttungen in kritischen Reinraumumgebungen
  • Kleine Menge an Wischtüchern in einem leicht aufzureißenden Beutel, um Abfall zu reduzieren
Die Anticon® Sterile Gold Wischtücher sind die sterile Ausführung der Anticon® Gold HeavyWeight™ Wischtücher. Diese Wischtücher bestehen aus doppelt-gestricktem 100% Polyester-Endlosfilament mit laufmaschenfreiem Interlock. Die firmeneigenen versiegelten Ränder sorgen dafür, dass das Wischtuch weniger Fasern abgibt. Die Wischtücher besitzen sehr niedrige Partikel- und Fasermengen, was Kontaminierungen minimiert. Ideal für die kritischsten Reinraumumgebungen. Ideal für Anwendungen mit Desinfektions- und Lösungsmitteln und für das Trockenwischen geeignet.
Für Umgebungen der ISO-Klasse 5 empfohlen.
Verpackung: Diese Wischtücher sind praktisch in einem leicht zu öffnenden Beutel mit gerade einmal 20 Wischtüchern verpackt, wodurch Verschwendung reduziert wird.