Putztuchrollen, Multiclean®
Lieferant: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
11424-00 11436-12 11434-12 11452-12
115-2735EA 171 EUR
115-2735 ZVGA11436-12 ZVGA11434-12 ZVGA11452-12
Putztuchrollen, Multiclean®
Wischtücher Wisch- und Handtücher, Einweg Wischtücher für allgemeine Anwendungen
Diese perforierten Papierhandtuchrollen eignen sich zum Entfernen von groben Verschmutzungen auf Oberflächen. Sie sind für den Einsatz in Industrie und Gewerbe, z. B. bei der Maschinenwartung, geeignet.
  • Sehr saugfähig, hohe Nassfestigkeit
  • Zwei oder drei Lagen
  • Können mit Bodenständern oder Wandhalterungen verwendet werden
Farbe: Blau.