Handtuchrollen aus Papier, zetRoll®
Lieferant: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
16460B 16463B 16440A 16440B 16450B 16524A 16524B 16461-06 16450A
115-2776EA 110 EUR
115-2776 115-2780 115-2791 115-2792 115-2794 115-2795 115-2796 115-2570 115-3172
Handtuchrollen aus Papier, zetRoll®
Wischtücher Wisch- und Handtücher, Einweg Papier-Handtücher
Einweg-Wischtücher aus Zellulose. Ein-, 2- oder 3-lagig.
  • Starkes Saugvolumen und hohe Reißfestigkeit
  • Kann zum Reinigen der Händer oder zum Wischen von Oberflächen genutzt werden
Farbe: Weiß, Natur oder Grün.