Wischrollen, WYPALL* L40
Lieferant: Kimberly-Clark
WYPALL* L40
115-2051EA 287 EUR
115-2051 KIMB05701
Wischrollen, WYPALL* L40
Wischtücher Wisch- und Handtücher, Einweg Wischtücher für allgemeine Anwendungen
Diese einlagigen Wischtücher bestehen aus AIRFLEX*-Material, einem Spezialgewebe mit einer perfekten Balance aus Weichheit und Festigkeit, das zudem dick und saugfähig ist. Ideal für industrielle Aufgaben wie Reinigen, Abwischen von Verfahrenslinien, Aufsaugen großer Verschmutzungen.
  • Mehrlagige Herstellungs-Technologie (DRC)
  • Große. perforierte Rolle zur Verwendung in stark frequentierten Bereichen
  • Auch in der Krankenpflege zum Wischen von Händen und Gesichtern der Patienten geeignet
  • Kann mit einem Spendersystem zur Kosten- und Abfallreduzierung verwendet werden
Passende Spender: 115-2038, 115-0045 und 115-1533.