VWR® pHenomenal® , Elektrodenstativ
Lieferant: Avantor
VWR® pHenomenal®
662-1169EA 160 EUR
662-1169
VWR® pHenomenal® , Elektrodenstativ
Elektrodenhalter
Der Elektrodenarm ist fast völlig frei beweglich und hält bis zu vier Elektroden und einen Temperaturfühler sicher und zuverlässig in der gewählten Position. Die Halterung kann ganz einfach mit den Fingerspitzen angehoben, abgesenkt oder gedreht werden. Der Haltearm verfügt über drei Gelenke, um die Elektroden in vertikaler Position zu halten.
  • Ideal für mehrere gleichzeitige Messungen
  • Für alle Standard-Elektroden
  • Drehbar um 360°, ausfahrbar um 53 cm