Absauger für Kjeldahl Mineralisierungseinheiten
Lieferant: Gerhardt
Turbosog
705-0488EA 0 EUR
705-0488
Absauger für Kjeldahl Mineralisierungseinheiten
Destillationssysteme Gaswaschsysteme
Die Turbosog Absaugeinheit kondensiert und neutralisiert aggressive Säuredämpfe bei der Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl, einschl. Perchlorsäure und andere toxische Gase.
  • Vorabscheider mit 2 Flaschen für Abscheidung und Spülen
  • Wasserverbrauch: 50 l/Std.
  • Einfacher Transport des Geräts