Große horizontale Gel-Elektrophoresesysteme, Owl™ A2 und A5
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
730-0103EA 2230 EUR
730-0103 730-0101 730-0154
Große horizontale Gel-Elektrophoresesysteme, Owl™ A2 und A5
Elektrophorese-Systeme Horizontale Gelelektrophoresesysteme
Das horizontale Owl™ A2 Gelsystem ist ein einfaches, praktisches und schnelles System für die detaillierte DNA/RNA-Analyse mehrerer Proben. Es ist mit oder ohne Pufferumwälzanschlüsse verfügbar. Das Owl A5-System mit Umwälzsystem verhindert die Entstehung von pH- und ionischen Gradienten und liefert daher eine hohe Auflösung und einheitliche sowie reproduzierbare Ergebnisse. Das Owl A5 ist ideal für lange Analysen, mehrere Probensätze oder RNA-Gele geeignet. Er verhindert außerdem eine ungleiche Migration, die Verformung von Banden oder die Trennung pH-abhängiger, glycosylierter RNA-Moleküle bei Abnahme der Ionenanzahl.
  • Jede Seite des UV-durchlässigen Geltabletts ist mit abgedichteten Endgates ausgestattet, so dass auch ohne Klebeband Auslaufsicherheit gewährleistet ist
  • Durch das 3-Punkt-Nivelliersystem wird das Gießen des Gels auf einer ebenen Oberfläche sichergestellt
  • Die Kammschlitze im Geltablett sind so angeordnet, dass 2, 3 oder 4 Probensätze über die gleiche Distanz auf demselben Gel analysiert werden können
  • Die mit Mehrkanalpipetten kompatiblen Kämme beschleunigen den Probentransfer und reduzieren die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers in der Probenreihenfolge
Für Mehrkanalpipetten.
Lieferumfang: Pufferkammer mit 3-Punkt-Nivelliersystem, SuperSafe Deckel mit angeschlossenen Stromleitungen, UV-durchlässiges EasyCast Geltablett mit Endgates und drei Kämme: 1,5 mm dick, 16, 24 und 36 Well.