behrotest® Kompaktapparaturen für die Probenvorbereitung (Destillation und Extraktion)
Lieferant: BEHR
B00217712 B00217714 B00217716 B00217718 B00217720 B00217736 B00217706 B00217738 B00217741
705-0003EA 657 EUR
705-0003 705-0004 705-0005 705-0006 705-0007 BEHRB00217736 705-0000 BEHRB00217738 BEHRB00217741
behrotest® Kompaktapparaturen für die Probenvorbereitung (Destillation und Extraktion)
Aufschlusssysteme Aufschluss-Systeme
Komplettausrüstung zur Vorbereitung und Destillation für gängige Analysen von festen und wässrigen Proben.
  • Einfache und bequeme Verwendung: Alle Geräte sind bei Lieferung bereits auf Gestellen montiert und haben die Leitungsverbindungen vorinstalliert – keine Mühen mit Klemmen und Montageteilen mehr
  • Platz sparend: Alle Geräte, einschließlich der Einheiten für die Doppel-Probennahme, sind auf einer kompakten Grundplatte von 23×27 cm montiert
  • Analytische Zuverlässigkeit: Alle Komponenten entsprechen den anwendbaren offiziellen Analyseverfahren und Sicherheitsstandards