Gefrierschränke mit statischer Kühlung
Lieferant: Liebherr
LIEBGGU1500XEA 0 EUR
LIEBGGU1500X 471-0399 471-1183 471-0913 471-0070 471-0914 471-0472 472-2384 472-2383 471-1065
Gefrierschränke mit statischer Kühlung
Gefriergeräte Gefriergeräte für das Labor und allgemeine Anwendungen
Kommerzielle Gefriermodule mit statischer Kühlung.
  • Digitale Anzeige
  • Manuelles Abtauen
  • Türanschlag wechsel- und verschließbar, selbstschließend bei einem Winkel von 45° (bleiben bei einem Öffnungswinkel von 90° geöffnet)
  • Elektronische Temperaturregelung
Temperatur: –9 bis –26 ° C/–14 bis –28 °C.