Vertikale Laminar Flow Werkbänke für Produktschutz Serie DLF
Lieferant: Telstar
135-1509EA 0 EUR
CLEAP0026360 CLEAP0026660
Vertikale Laminar Flow Werkbänke für Produktschutz Serie DLF
Die vielseitig anwendbare DLF Serie ist für den Umgang mit ungefährlichen Materialien geeignet, die eine partikelarme Arbeitsumgebung erfordern. Zur Verwendung in Pharmaindustrie, Biotechnologie, Krankenhäuser, Universitäts- und technischen Laboratorien sowie in Labors für Zell- und Gewebekulturen. Sehr leise, durch Verwendung hochwertigster Materialien liegt der Geräuschpegel bei 58 dB (A). Integrierte Alarmfunktion (optisch und akustisch).
  • Reinraumklasse 100 (ISO 5)
  • Schlagfestes Gehäuse aus epoxidbeschichtetem Stahl
  • Vor- und HEPA-Filter sind einfach auszutauschen
  • Mikroprozessor-Kontrolldisplay mit elektronischer Flow-Control zeigt alle relevanten Daten auf einen Blick an
DLF 360 PCR ist serienmäßig mit Edelstahl-Arbeitsplatte, aufklappbarem Polycarbonatfenster, UV-Beleuchtung und Betriebsstundenzähler ausgestattet. Die standardmäßig eingebaute UV-Lampe gewährleistet eine Vermeidung von Kreuzkontamination durch Nukleinsäure. Das aufklappbare Fenster aus PC ist UV beständig.
Standards: EN 1822 (HEPA-Filter Typ H14); EN 779 (Vorfilter Typ G4)
Lieferumfang: Lieferkosten auf Anfrage. Kosten für Aufbau und Inbetriebnahme auf Anfrage.