Vertikale Laminar Flow Werkbank, Mini-V/PCR
Lieferant: Azbil Telstar Technologies
TELR1923477EA 3900 EUR
TELR1923477
Vertikale Laminar Flow Werkbank, Mini-V/PCR
Dunstabzugshauben und Verkleidungen Laminar-Flow-Arbeitsplätze
Vertikale Laminar Flow Werkbänke sind eine ideale Lösung für den Umgang mit unbedenklichen Materialien und ungefährlichen biologischen Proben bei gleichzeitiger Beibehaltung der Produktsterilität. Sie versichern die Klasse 100 gemäß US-amerikanischen Bestimmungen. Std. 209 und BS 5195 für Proben und Produkte.
  • Reduzierte Breite und Höhe für einfachen Zugang zu allen Laboren
  • Klappbare, UV-beständige Frontplatte aus Methacrylat
  • Geteilte Edelstahlarbeitsplatte (einteilig in Mini V) ermöglicht die einfache Reinigung
  • LCD-Display zur Anzeige von Luftgeschwindigkeit, Arbeitszeiten und mehr
Der kleine Mini V ist ideal für die Probenvorbereitung für PCR. Er ist standardmäßig mit UV-Licht ausgestattet.
Die Einheit ist mit einem HEPA-H14-Filter für die Abwärtsströmung ausgestattet, wodurch auf Grund des dauerhaften Spülens des Arbeitsbereichs durch einen in eine Richtung strömenden vertikalen und ultragefilterten Luftstrom der Betrieb unter sterilen und partikelfreien Bedingungen möglich ist, was vollkommenen Produktschutz garantiert.
Standards: Klasse 4 gemäß ISO 14644-1; Klasse A Anhang 1 GMP.