Trockner für Laborgläser, Typ STL
Lieferant: Gerhardt
411-3320EA 0 EUR
411-3320
Trockner für Laborgläser, Typ STL
Heizgeräte Heißlufttrockner
Warmluftgebläse zum schnellen Trocknen von Laborgläsern. Drehbarer Trockenaufsatz mit 56 seitlichen Trockenrohren.
  • 24 Rohre mit einem Durchmesser von 16 mm für große Gefäße und 32 Rohre mit einem Durchmesser von 11 mm für kleine Gefäße
  • 900 W Warmluftgebläse mit Luftfilter
  • Max. Temperatur in den Gläsern: ±50 °C
  • Bedienfeld an der Vorderseite mit zwei Schaltern inkl. Kontrolllampen für Betrieb und Heizung. Kalt- oder Warmbetrieb mit elektrischer Zeitschaltuhr