Gasprofi 1 SCS micro
Lieferant: WLD-Tec
451-1385EA 566 EUR
451-1385
Gasprofi 1 SCS micro
Heizgeräte Gasbrenner
Der Gasprofi 1 SCS micro ist ein Laborgasbrenner mit IR-Sensor, Tastenfunktion, Fußpedal und Sicherheitspaket SCS. Er besteht aus Edelstahl und garantiert ein Höchstmaß an Sterilität.
  • Für alle Varianten stehen verschiedene Programme zur Verfügung
  • Per Button einschaltbare Flamme, erstklassige Sicherheit
  • Passt sich jeder Arbeitsumgebung an
  • Geringer Verbrauch von Gas und Strom
Er ist extrem platzsparend und ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten durch eine außergewöhnlich niedrige Arbeitshöhe. Zur gründlichen Reinigung lässt sich der abnehmbare Brennerkopf sogar einfach in seine Einzelkomponenten zerlegen. Das Safety Control System SCS bedeutet modernste Sicherheitstechnologie, die permanent alle potenziellen Gefahren analysiert und ggf. Schutzmaßnahmen, wie das Unterbrechen der Gaszufuhr, einleitet.
Er eignet sich zum Anschluss an das vollautomatische Impfösenkarussell autoloop Pro. Es ermöglicht den Anschluss an alle gängigen Gasarten über die zentrale Gasversorgung (Erdgas, Propan/Butan) oder über verschiedene Sicherheitsadapter für Gaskartuschen.
Innovativer DoubleClick IR-Sensors: Mit dieser Sicherheitsfunktion startet der Brenner nur bei zweifacher Aktivierung des DoubleClick IR-Sensors.