Cole-Parmer HP-200 Large-Capacity Infrared Hot Plate
Lieferant: Cole Parmer
Stuart®
444-0079EA 1470 EUR
444-0079
Cole-Parmer HP-200 Large-Capacity Infrared Hot Plate
Heizgeräte Heizplatten
Diese Heizplatte verfügt über eine sehr effiziente Infrarotheizung mit nur 900 W. Sie ist in der Lage, 1 Liter Wasser mehr als 30% schneller zu erwärmen als eine konventionelle Keramikheizplatte mit 1200 W. Diese Keramikplatte ist ideal zum Erhitzen großer Flüssigkeitsmengen geeignet
  • Sehr wirksame Heizplatte, die Zeit und Energie spart
  • Chemisch resistente Keramikoberfläche
  • „Heiß“-Warnlampe zur Benutzersicherheit
  • BioCote® Beschichtung zum Schutz für Mikroben