VWR®, Digitales Thermo-Hygrometer
Lieferant: VWR
VWR®
620-0915EA 79.6 EUR
620-0915
VWR®, Digitales Thermo-Hygrometer
Hygrometer Thermohygrometer, digital
Dieses digitale Thermo-Hygrometer wurde speziell für Temperatur- und Feuchtemessungen in Kühl- und Gefrierschränken entwickelt. Es eignet sich für die Verwendung in den Bereichen Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Lagerung und chemische Analysen.
  • Umschaltbare Anzeige der Temperaturwerte vom internen Sensor auf den externen Fühler
  • Speicher für Minimum-/Maximum-Werte umschaltbar, täglicher Reset möglich
  • Großes Display zeigt alle Werte gleichzeitig an
  • Tasten SET, ¹²/₂₄ und ALARM befinden sich auf der Rückseite des Geräts; es befinden sich nur drei Tasten auf der Vorderseite
  • Interner Sensor wird durch „INT“ und der externe Fühler durch „EXT“ angezeigt
Interner Sensor und externer Fühler mit Kabel (drei Meter).
B×H: 63,5×95,3 mm
Standards: RoHS-konform. Getestet und kalibriert in einem von der American Association for Laboratory Accreditation (A2LA) nach ISO/IEC 17025: 2005 dreifach akkreditierten/zugelassenen Labor. Auf NIST rückführbar.
Lieferumfang: Mit wasserdichtem Sensor, magnetischer Rückseite, AAA-Batterie, Kalibrierzertifikat und mehrsprachiger Anleitung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch). Der Bildschirm wird mit einer Schutzfolie geliefert.
Bitte beachten Zone 2 mit Frostalarm bei Gefrieren.