Mikrotiterplatten-Dispenser, Multidrop® Combi nL
Lieferant: Thermo Scientific
Multidrop™
736-0905EA 37202 EUR
736-0905
Mikrotiterplatten-Dispenser, Multidrop® Combi nL
Mikrotiterplatten-Dispenser
Der Multidrop® Combi nL ermöglicht Pharma- und Biotechnologie-Labors eine gleichmäßige Hochgeschwindigkeitsabgabe von Nano-Volumina in 1536-, 384- und 96-Well-Platten. Das flexible System eignet sich für verschiedene Plattenhöhen und ermöglicht dem Benutzer, die Wells auch reihenweise, spaltenweise oder einzeln zu befüllen.
  • Präzise Abgabe über den Bereich von 50 nl bis 50 µl, mit Druckbehälter und Ventiltechnologie
  • Hochdurchsatz-Betrieb - kann mit einer Vielzahl von Roboterplattformen integriert werden
  • Zum Dispensieren von allen geläufigen Reagenzien, Verdünnungs-, Puffer- und Proteinlösungen, Zellen und Perlen
  • Einfache Bedienung - Grafikanzeige mit einfacher Menüauswahl oder mit flexibler FILLit PC-Software
  • Reduzierte Reagenzienkosten - kleinste Dispensiervolumina und minimale Totvolumina