Universalmühle, M 20
Lieferant: IKA
412-1120EA 7550 EUR
412-1120 412-1103
Universalmühle, M 20
Mühlen
Die mit einer Edelstahl-Mahlkammer bestückte Chargenmühle eignet sich zum Mahlen harter und spröder Substanzen.
  • Zwei Mahlkammern können abwechselnd mit dem Antrieb betrieben werden
  • Die doppelwandige Mahlkammer kann über zwei Schlauchstutzen mit Wasser gekühlt werden
  • Mahlkammer abnehmbar und leicht zu reinigen
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21
Lieferumfang: Lieferung mit M21 Schneidmesser. Große Auswahl an separat zu bestellendem Zubehör. Erforderliches Zubehör muss separat bestellt werden.