Schlagrotormühlen, SR 300
Lieferant: Retsch
412-0259EA 13820 EUR
412-0259
Schlagrotormühlen, SR 300
Mühlen
Die Mühle SR 300 eignet sich für die grobe und feine Zerkleinerung oder Deagglomeration sowohl chargenweise als auch kontinuierlich. Sie ist eine Mühle mit hohem Durchsatz, die weiche und mittelharte Materialien verarbeiten kann. Die Mühle wird für Anwendungen in den Bereichen Umwelt, Chemie, Pharmazie und Landwirtschaft eingesetzt. Die Konstruktion umfasst eine Reihe von Sicherheitsfunktionen wie eine Verriegelung an der Schnellverschlusstür, die die Motorbremse aktiviert und den Rotor in weniger als 0,5 Sekunden zum Stillstand bringt. Sie verfügt außerdem über eine Zugangssperre und einen Spritzschutz im Trichter.
  • Hoher Durchsatz
  • Hohe Endfeinheit in einem einzigen Arbeitsgang
  • Einfache Reinigung und Austausch von Sieb und Mahleinsätzen
  • Große Auswahl an Sieben und Zubehör
  • Türschnellverschluss und Motorbremse
Bestellinformation: Untergestell (falls erforderlich), Siebrahmen oder Mahleinsatz und Siebe bitte separat bestellen. Weitere 360°-Ringsiebe sowie 180°-Rahmen und -Mahlwerkzeuge sind auf Anfrage erhältlich.
Lieferumfang: Rotorschläger, Filterschlauch (240 mm) und Auffangbehälter aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten.
Bitte beachten * Abhängig vom Ausgangsmaterial und dem verwendeten Zubehör.