Trockenschränke, E 28
Lieferant: Binder
466-3161EA 1115 EUR
466-3161
Trockenschränke, E 28
Öfen Standard-Trockenschränke
Robuster, platzsparender Trockenschrank/Sterilisator mit hydraulisch-mechanischem Thermostat und Temperatureinstellung über analoges Zeigerthermometer.
  • Einstellbare Luftklappe
  • Einheiten mit oder ohne Sicherheitsvorrichtung der Klasse 1 (DIN 12880)
  • Zeitschaltuhr 0 bis 120 min
  • Analoges Zeigerthermometer
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 20
Lieferumfang: Zwei Einschübe aus verchromtem Stahl sind im Lieferumfang enthalten.