Sicherheitstrockenschränke, FDL 115
Lieferant: Binder
466-0488EA 10133 EUR
466-0488
Sicherheitstrockenschränke, FDL 115
Öfen Standard-Trockenschränke
Diese Trockenschränke für begrenzte Mengen Lösungsmittel haben eine hohe Temperaturgenauigkeit und silikon- und staubfreie Edelstahlkammern. Die Geräte werden häufig bei der Qualitätssicherung von Farben und anderen flüssigen Beschichtungsmitteln eingesetzt. FDL-Schränke besitzen einen MP-Regler mit einstellbarer Rampenfunktion und integrierter Zeitschaltuhr auf wöchentlicher Basis mit Echtzeitfunktion.
  • APT.line™ Vorwärmekammertechnologie mit symmetrischem Luftstrom und festgelegten Geschwindigkeiten für reproduzierbares Trocknen
  • Erfüllt alle Sicherheitsbestimmungen im Umgang mit lösungsmittelhaltigen Materialien gemäß EN 1539
  • Digitale Temperatureinstellung
  • Kalibrierung und Validierung möglich
FDL 115 verfügt über einen einstellbaren Temperaturwählbegrenzer der Klasse 2 (DIN 12880) mit visuellem und akustischem Alarm und ein an der Rückseite angebrachtes Abluftrohr (Ø 100 mm). Die Geräte sind mit einer austauschbaren Frischluftfilterpatrone der Klasse F6 (für feine Partikelgrößen zwischen 1 und 10 μm) und einer Frischluftüberwachung mit visuellem und akustischem Alarm sowie einer automatischen Heizungsabschaltung ausgestattet. GLP-/GMP-Konformität wird durch die RS422-Schnittstelle und das optionale APT-COM™ DataControlSystem gewährleistet.
Höchste zulässige Lösungsmittelmenge: 6,65/0,014 (g/lb) (bei T = 180 °C, M = 100 m/mol, U = 40 g/m³, K = 0,5) (g) T = Trockentemperatur, M = Molekularmasse, U = untere Explosionsgrenze und K = Lösungsmitteldampf-Konzentration als Prozentsatz der unteren Explosionsgrenze.
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 33.
Lieferumfang: 2 Einschübe aus verchromtem Stahl sind im Lieferumfang enthalten.