Muffelofen M 110
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
455-1421EA 0 EUR
455-1421 455-1422
Muffelofen M 110
Öfen Veraschungs- und Muffelöfen
Für Veraschungs- und Glühprozess-Aufschlüsse, Versuchsbrände, Werkstoffuntersuchungen und Trocknungsprozesse im Labormaßstab. Die Heizwicklungen liegen geschützt in Nutensteinen an den Seitenwänden des Nutzraums und sind durch Keramikplatten verdeckt. Sie sind leicht auswechselbar, ohne Erneuerung des Isoliermaterials. Die optimale Isolierung und Heizung führt zu einer homogenen Temperaturverteilung im Ofenraum: max. Schwankung 13 K.
  • Beeindruckende räumliche und zeitliche Temperaturkonstanz
  • Geringer Platzbedarf
  • Zweischalenbauweise mit Luftspalt zwischen Glühkasten und Außenwänden
  • Gehäuse aus lackiertem Stahlblech
  • Isolierung aus hochwertigen keramischen Fasermaterialien
  • Strapazierfähiger Nutzraum aus festen Keramikplatten
Controller:
Grundmodell mit Digicon®-Regler mit PID-Verhalten.
Komfortmodell mit Programmregler Thermicon® P mit digitaler Temperaturanzeige, Timer für Prozessstart oder -ende und frei programmierbarem Temperaturprogramm mit bis zu 9 Haltepunkten.