Heizplatte für Objektträger, HB 300
Lieferant: Harry Gestigkeit
453-0038EA 1027 EUR
453-0038
Heizplatte für Objektträger, HB 300
Heizgeräte Heizplatten
Geeignet für einen dauerhaften Betrieb. Nutzbare Oberfläche: 610×160 mm.
  • Gleichmäßige Wärmeverteilung über die gesamte Fläche der Heizplatte
  • Platte aus Aluminiumlegierung
  • Temperatur ist von 50 bis 300 °C einstellbar
  • Thermostatische Regelung
Lieferumfang: Supplied with connecting cable (approx. 1,7 m).