DNA-Doppelhelix
Lieferant: 3B Scientific
761-0016EA 0 EUR
761-0016
DNA-Doppelhelix
Modelle Molekularbiologie
Dargestellt sind drei Windungen der DNA-Doppelhelix von Nucleinsäuren zur Demonstration der Basenpaarung.
  • Am oberen Ende ist zusätzlich ein RNA-Strang
  • Zur Verdeutlichung der Transkription angebracht