Abbe Refractometer, 60/LR (Bellingham & Stanley)
Lieferant: BELLINGHAM & STANLEY
635-0299EA 199.3 EUR
BELL59-50 635-0396
Abbe Refractometer, 60/LR (Bellingham & Stanley)
Die Abbe-Refraktometer werden in der Qualitätskontrolle oder in der Forschung zur exakten Messung der Brechungsindexe von Zuckerlösungen und flüssigen Lebensmittelprodukten in Verbindung mit einer umfassenden Reihe von Chemikalien verwendet.
Lieferumfang: Ein externes Netzgerät, eine rückführbare Standardisierungsplatte sowie Kontaktflüssigkeit für das digitale Thermometer und eine Bedienungsanleitung ist enthalten.