Tauchflasche Ex
Lieferant: Bürkle
300-1035EA 565.3 EUR
300-1035
Tauchflasche Ex
Probenehmer Probenschöpfer
Tauchflasche zur Prüfung von Mineralölerzeugnissen Gruppe A, Explosionsgruppen IIA, IIB und IIC, Rohölen, flüssigen Mineralölerzeugnissen, Kraftstoffen, Spezial- und Testbenzinen, Heizölen, Petroleum und flüssigen Schmierstoffen. Komplett aus nicht funkenziehendem Messing hergestellt, vernickelt.
  • Abschraubbarer Flaschenkopf – einfache Reinigung
  • Robuster Tragegriff
  • Hohes Gewicht (3,2 kg) für schnelle Absenkung
Standards: Geprüft für den Einsatz in EX-Schutzzone 0
Bestellinformation: Bitte passendes Senkseil mitbestellen.