Tauchflasche mit Glasbehälter
Lieferant: Bürkle
300-1036EA 553.5 EUR
300-1036
Tauchflasche mit Glasbehälter
Probenehmer Probenschöpfer
Tauchflasche mit Glasbehälter zur Probenahme in Klärwerken, für Schlamm- und Wasserproben. Zur Prüfung von Rohölen, flüssigen Mineralölerzeugnissen, Kraftstoffen, Spezial- und Testbenzinen, Heizölen, Petroleum und flüssigen Schmierstoffen gemäß Explosionsgruppen IIA und IIB. Komplett aus nicht funkenziehenden Werkstoffen hergestellt. Tauchgestell aus Messing, vernickelt, Easy-Click-Verschluss aus elektrisch leitfähigem Polyamid.
  • Mit Easy-Click, dem sicheren und praktischen Verschluss für raschen Flaschenwechsel
  • Hohes Gewicht (3,3 kg) für schnellere Absenkung
  • Flasche aus Klarglas
  • Höhe mit Bügel 330 mm
  • Geprüft für den Einsatz in EX-Schutzzone 0
Bestellinformation: Bitte passendes Senkseil mitbestellen.