Mikrotiterplatten-Schüttler, MTS 2/4 digital
Lieferant: IKA
444-0682EA 1374 EUR
444-0682 444-0024 444-2749 IKAA3208001
Mikrotiterplatten-Schüttler, MTS 2/4 digital
Schüttler Mikrotiterplatten-Schüttler
Der digitale MTS 2/4 Mikrotiterplattenschüttler mit elektronischer Regelung ermöglicht eine konstante Drehzahl über den Vergleich des Soll- und Istwertes. Der Schüttler wird mit Aufsatz, jedoch ohne Mikrotiterplatte geliefert.
  • Für 2 oder 4 Mikrotiterplatten
  • Digitale Zeitschaltuhr mit Alarm für bis zu 99 Minuten oder Dauerbetrieb
  • Elektronische Drehzahlregelung
  • Ideal für kontrollierte Bedingungen; Verwendung bei 5 bis 40 °C in einem Brutschrank oder CO₂-Inkubator möglich
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21