Mini-Kreisschüttler, KM 2 und KM 2 Akku
Lieferant: Edmund Bühler GmbH
6135000 6113000
444-9111EA 2046 EUR
444-9111 444-9109
Mini-Kreisschüttler, KM 2 und KM 2 Akku
Schüttler Kreisschüttler
Robuste Kreisschüttler, mit digitaler Steuerung, erhältlich als Standard- oder batteriebetriebene Ausführung. Die Laufzeit der Batterie des Akku-Modells beträgt mindestens 40 Stunden. Dank der Auswahl an optionalen Halterungsaufsätzen können viele verschiedene Gefäße eingesetzt werden.
  • Dauerbetrieb oder zeitgesteuerter Betrieb von 0 bis 99 h 59 min
  • Integrierte Steuereinheit mit LED-Anzeige ermöglicht eine einfache Einstellung der gewünschten Schüttelgeschwindigkeit und Laufzeit
  • Schüttler können bei 4 bis 45 °C und 95% relativer Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) in einem Inkubator oder Kühlraum verwendet werden
  • Wartungsarmer Direktantrieb sorgt für einen sanften Anlauf und schützt die Zellen
  • Wärmeabgabe von nur 4 Watt hat keinen Einfluss auf die Umgebungstemperatur und garantiert so eine optimale Entwicklung der Zellkulturen
  • Das Modell Akku ist mit einer Bleiacetat-Batterie (12 V/7 Ah, 4 W) ausgestattet, die eine Laufzeit von mindestens 40 Stunden bei Maximalbeladung gewährleistet
Das Universaltablett KM fasst bis zu 58×10 ml-, 29×25 ml-, 27×50 ml-, 24×100 ml-, 12×250 ml-, 8×500 ml-, 5×1000 ml- oder 2×2000 ml-Kolben oder 3 Reagenzglasracks. Das Tablett KM Mini fasst 23×10 ml-, 15×25 ml-, 15×50 ml-, 15×100 ml-, 6×250 ml-, 4×500 ml-, 3×1000 ml- oder 1×2000 ml-Kolben. Für weitere Informationen zu verfügbarem Zubehör wenden Sie sich bitte an Ihr VWR-Vertriebszentrum.
Bestellinformation: Wird mit Basisplatte, Gummimatte und Ladegerät/Netzteil (nur KM 2 Akku) geliefert. Universaltabletts und Spannleisten müssen separat bestellt werden.