Laborschüttler mit Umschaltmöglichkeit von Kreisbewegung auf Hin- und Herbewegung, ohne Werkzeug. Stabiles, wartungsarmes Gerät; für Langzeitbetrieb geeignet. Ausgelegt für 9×250-ml Erlenmeyerkolben oder 3×250-ml Scheidetrichter. Ein Sortiment optionaler Aufsätze für einen weiten Bereich verschiedener Gefäße steht zur Verfügung.
- Bewegungsart kann von Kreisbewegung zu Hin- und Herbewegung umgeschaltet werden
- Dauerbetrieb oder Betrieb mit Timer 0-120 min
- Stufenlos einstellbare Drehzahlsteuerung
- Verwendung bei 5 bis 50 °C (85% relative Luftfeuchtigkeit) in Brutschränken oder Kühlräumen möglich
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21
Lieferumfang: Lieferung mit Rack-System mit 3 Spannleisten und Gummimatte. Weiteres Zubehör ist erhältlich.