Laborschüttler, reziprok, LS 500
Lieferant: Gerhardt
444-0155EA 0 EUR
444-0155
Laborschüttler, reziprok, LS 500
Schüttler Laborschüttler, reziprok
Dieser Labor-Plattformschüttler eignet sich ideal für Extraktionen, Mikrobiologie-Anwendungen und Umweltanalysen. Die Einheit verfügt über eine stabile Basis, die auch schweren Belastungen über einen längeren Zeitraum hinweg oder im Labordauerbetrieb standhält.
  • Neun verschiedene Schüttelprogramme, sodass keine Einstellungen für einzelne Anwender erforderlich sind
  • Jedes Programm verfügt über neun Schritte für Drehzahl und Zeit
  • Digitaler Kurzzeitmesser zur Einstellung von 0 s bis 99 h 99 min 59 s oder Dauerbetrieb
  • Separate LED-Anzeigen ermöglichen die manuelle Änderung von Schüttelgeschwindigkeit und -zeit während des Programms
  • Verwendung in Inkubatoren, Kühlräumen oder Kälte-Wärmetestkammern
Bestellinformation: Lieferung inkl. 4×150 mm Eckbolzen für die Befestigung verschiedener Aufsätze.