Inkubationsschüttler, Thermoshake
Lieferant: GERHARDT
11-0006
444-0647EA 0 EUR
444-0647
Inkubationsschüttler, Thermoshake
Schüttler Inkubationsschüttler
Inkubator mit integriertem Schüttler, variable Geschwindigkeit. Das Gerät wurde entwickelt, um kontrollierte und gleichmäßige Bedingungen für die homogene Durchmischung und das Wachstum von Organismus-Kulturen zu schaffen. Während des Inkubationsvorgangs können die Gefäße durch die transparente Acryl-Tür beobachtet werden. Die Plattform kann die meisten Fläschchengrößen bis hin zu zwei Litern aufnehmen; i. d. R. 20 × 250 ml, 12 × 500 ml, 8 × 1.000 ml oder 5 × 2.000 ml. Die RS485-Schnittstelle ermöglicht es, das Gerät für Langzeittemperaturmessungen an einen PC anschließen.
  • Digitale Drehzahl- und Temperaturregelung durch gut ablesbares LED-Bedienfeld.
  • Digitale Zeitschaltuhr einstellbar von 0 s bis 99 h 59 min 59 s oder Dauerbetrieb.
  • Inkubation und Innenbeleuchtung separat einstellbar
Bestellinformation: Lieferung mit 4 × 150 mm Eckbolzen für die vielfältige Auswahl an optionalem Befestigungszubehör. Das Zubehör ist jedoch separat zu bestellen.