Vielkolbenschüttler, reziprok, VKS 75 B control
Lieferant: Edmund Bühler
444-9422EA 7666 EUR
444-9422
Vielkolbenschüttler, reziprok, VKS 75 B control
Schüttler Laborschüttler, reziprok
Große Hochleistungsschüttler, reziprok, zum Einsatz als Standgerät. Für Dauerbetrieb und eine Beladung bis 75 kg geeignet. Dank der Auswahl an optionalen Aufsätzen kann eine Vielzahl unterschiedlicher Gefäße in verschiedenen Ausführungen eingesetzt werden.
  • Digitale Anzeige mit einer neuen programmierbaren Steuerung mit erweiterter Funktionalität
  • Dauerbetrieb oder programmierbar
  • Stufenlos einstellbare Drehzahlsteuerung
  • Verwendung zwischen 5 und 50 °C (85% relative Luftfeuchtigkeit) im Kühlraum
  • Vielzahl an Zubehör erhältlich, mit 3-etagigem Aufsatzgestell können bis zu 6 Universaltablare geschüttelt werden
Bestellinformation: Wird ohne Schüttelplatte geliefert. Zubehör muss separat bestellt werden.
Bitte beachten Das Universaltablar SM kann maximal die folgende Anzahl an Kolben (entsprechende Größe in Klammern) aufnehmen: 117 (10 ml), 64 (25 ml), 63 (50 ml), 49 (100 ml), 23 (250 ml), 15 (500 ml), 11 (1000 ml), 6 (2000 ml) oder 5 Reagenzglasgestelle. Das Tablar bietet maximal Platz für die folgende Anzahl an Scheidetrichtern (entsprechende Größe in Klammern): 10 (100 ml), 6 (250 ml), 4 (500 ml), 4 (1000 ml) oder 2 (2000 ml).