UV/Vis Spektralphotometer, U-2900 und U-2910
Lieferant: Hitachi
634-0718EA 10180 EUR
634-0718 634-0719
UV/Vis Spektralphotometer, U-2900 und U-2910
Spektrophotometer und Photometer UV/Vis-Spektralphotometer
Zuverlässige und genaue Spektralphotometer für Anwendungen unter anderem in der Biotechnologie, bei der Entwicklung neuer Werkstoffe und bei der Qualitätskontrolle.
  • Hohe Auflösung gemäß dem Europäischen Arzneibuch
  • Stabile Optik und stigmatische konkave Beugungsgitter für aberrationsfreie Messungen
  • Vollbereichsscan mit einem wählbaren Scanratenbereich
Das U-2900 ist für die direkte Eingabe von Daten und das Ablesen von Ergebnissen durch den Bediener konzipiert. Es kann mit dem (optionalen) Programm UV Solutions extern über einen PC gesteuert werden.