VWR® VMS-A, Magnetrührer mit Heizplatte
Lieferant: VWR
VWR®
442-0212EA 320 EUR
442-0212 442-0185 442-0186
VWR® VMS-A, Magnetrührer mit Heizplatte
Rührer Magnetrührer mit Heizplatte
  • Fester Sicherheitskreis (400 °C)
  • Sanftanlauf des Rührmotors
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21