Mehrstellen-Magnetrührer, Variomag Poly 15
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
VARIOMAG®
442-3133EA 1060 EUR
442-3133
Mehrstellen-Magnetrührer, Variomag Poly 15
Rührer Mehrstellen-Magnetrührer
Mehrstellenrührer mit direkter Steuerung für bis zu 15 Gefäße, ideal für allgemeine Laboraufgaben und Massen-Screening-Anwendungen. Die Geräte verfügen auch bei niedrigen Drehzahlen über einen sanften Rührlauf und sind für 15×250-ml-Becher bzw. 6×1-l-Kolben geeignet.
  • Robuste und kompakte Konstruktion, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl
  • Wartungs- und verschleißfreier Motor
  • Benutzerfreundliche Mikroprozessorsteuerung
  • Vollsynchronisierte Drehzahlen für 100%ige Probenvergleichbarkeit
  • Können bei −10 bis +40 °C (95% relative Luftfeuchtigkeit) eingesetzt werden
IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 32.