Dieses Gerät eignet sich für optische Drehzahl-Messungen mit LED-Messpunktmarkierung.
- Maximal-/Minimalwerte
- Automatische Abschaltung
- Betriebstemperatur bis zu 50 °C
- Taschenformat, leicht und einfach verwendbar
- Leicht ablesbar, hintergrundbeleuchtetes Display zur Verwendung bei allen Lichtverhältnissen
Dieses testo 460 U/min Messgerät ist ideal für Drehzahlmessungen an Ventilatoren, Wellen oder Motoren.
Lieferumfang: Lieferung mit Reflexmarken, Schutzkappe, Handgelenkschlaufe, Gürteltasche, Kalibrierzertifikat und zwei AAA-Batterien für 20 Stunden Betriebszeit.